주요 문서
ADAPA462120-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-62 Rotor
holds 1 x 80 - 120 mL tubes, for 250 mL rectangular buckets, pack of 2 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
material
flat bottom
특징
for use with aerosol-tight lid
holds 1 x 80 - 120 mL tubes
with rubber mat
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Eppendorf® 022638424 (NA)
파라미터
3,050 × g max. RCF
기술
centrifugation: suitable
높이
139 mm
직경
45 mm
호환성
for use with 250 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Adapters to hold varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-62.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)