주요 문서
ADAPA44450S-EP
Adapter for Eppendorf® A-4-44 Rotor
capacity, 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom, for 100 mL rectangular buckets, pack of 8
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
특징
capacity 1 x 50 mL conical tube with skirted bottom
skirt
Holds 50 mL tubes
포장
pack of 8
제조업체/상표
Eppendorf® 022654373 (NA)
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 100 mL rectangular bucket
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Adapters for varying sizes of tubes and bottles to be used with Eppendorf rotor A-4-44.
법적 정보
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)