주요 문서
A9804
Sigma-Aldrich
Allatostatin II
≥97% (HPLC)
동의어(들):
Gly-Asp-Gly-Arg-Leu-Tyr-Ala-Phe-Gly-Leu-NH2
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C49H74N14O13
CAS Number:
Molecular Weight:
1067.20
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
생화학적/생리학적 작용
Inhibitors of juvenile hormone synthesis in insects.
기타 정보
Sequences are highly conserved within the six C-terminal amino acids.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)