주요 문서
A9801
Sigma-Aldrich
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid tetrapotassium salt
동의어(들):
BAPTA
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C22H20N2O10K4
CAS Number:
Molecular Weight:
628.79
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
solubility
~50 mg/mL (pH >6)
SMILES string
[K].OC(=O)CN(CC(O)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(O)=O)CC(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Highly selective calcium chelating reagent.