Merck
다음으로 건너뛰기
A9502
Ala-Ala
동의어(들):
L-Alanyl-L-alanine
조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
여러분께/SKU재고 정보가격 (VAT 별도)
1 g
오늘 배송 가능재고 수량 조회Seoul Warehouse South Korea
₩208,583
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
Linear Formula:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
CAS 번호:
Molecular Weight:
160.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-751-7
Beilstein/REAXYS Number:
1724813
MDL number:
₩208,583
오늘 배송 가능세부사항
맞춤 주문 요청하기
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Gene Information
Application
Ala-Ala has been used as a peptide sample for chromatographic analysis.
Biochem/physiol Actions
L-Alanyl-L-alanine is used as a model dipeptide in physicochemical studies of processes such as the effects of pH (protonation) on conformation.
유사한 품목 비교
전체 비교 보기
차이점 표시
1 of 1
이 품목
A9627A0912A0878
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99%
assay
≥99% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
280-285 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
color
white
color
white
color
white to off-white
color
white
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
저장 등급
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
질문
  1. At what temperature should this product be stored at? and does it need to be stored under nitrogen?
    1 답변
    1. This product may be stored in room temperature. It does not need to be stored under nitrogen.