주요 문서
A9000
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-L-glutamic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352209
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
저장 온도
2-8°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)