주요 문서
A8956
Sigma-Aldrich
α-Tetrasaccharide from human urine
≥95% (HPLC)
동의어(들):
α-D-GalNAc-(1→3)[α-L-Fuc-(1→2)]-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H45NO20
CAS Number:
Molecular Weight:
691.63
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥95% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Blood group A active oligosaccharide
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)