주요 문서
A8406
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-chloro-5-fluoropyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H3ClFN3
CAS Number:
Molecular Weight:
147.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
분석
≥98% (TLC)
양식
powder
solubility
ethanol: 49.00-51.00 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
Nc1nc(Cl)ncc1F
InChI
1S/C4H3ClFN3/c5-4-8-1-2(6)3(7)9-4/h1H,(H2,7,8,9)
InChI key
SLQAJWTZUXJPNY-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)