문서
A8256
Sigma-Aldrich
DL-Asparagine monohydrate
≥98% (TLC)
동의어(들):
(±)-2-Aminosuccinic acid 4-amide, DL-Aspartic acid 4-amide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2COCH2CH(NH2)COOH · H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
150.13
Beilstein:
1723525
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (TLC)
mp
220 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.NC(CC(N)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H8N2O3.H2O/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;/h2H,1,5H2,(H2,6,7)(H,8,9);1H2
InChI key
RBMGJIZCEWRQES-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable