주요 문서
A8127
Sigma-Aldrich
DL-Alanine hydroxamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C3H8N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
104.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NO