주요 문서
A7401
Sigma-Aldrich
[Sar1, Gly8]-Angiotensin II acetate salt hydrate
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H65N13O10 · xC2H4O2 · yH2O
Molecular Weight:
912.05 (anhydrous free base basis)
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
Amino Acid Sequence
Sar-Arg-Val-Tyr-Ile-His-Pro-Gly
생화학적/생리학적 작용
Angiotensin II antagonist
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Synthesis of peptides with the solid phase method. II. Octapeptide analogues of angiotensin II.
W K Park et al.
Canadian journal of biochemistry, 52(2), 113-119 (1974-02-01)