조직 및 계약 가격을 보려면 로그인를 클릭합니다.
크기 선택
보기 변경
| 여러분께/SKU | 재고 정보 | 가격 (VAT 별도) |
|---|
제품정보 (DICE 배송 시 비용 별도)
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO2
CAS 번호:
Molecular Weight:
143.18
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
3196018
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
assay
≥97% (titration)
mp
~255 °C (dec.)
SMILES string
N[C@@H]1CCCC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C7H13NO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h5-6H,1-4,8H2,(H,9,10)/t5-,6-/m1/s1
InChI key
USQHEVWOPJDAAX-PHDIDXHHSA-N
저장 등급
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)