주요 문서
A7252
Supelco
Ajmaline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H26N2O2
CAS Number:
Molecular Weight:
326.43
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCC1C(O)N2C3CC1C4C(O)C5(CC24)[C@H]3N(C)c6ccccc56
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
Indole alkaloid from Rauwolfia serpentina that is a Class Ia antiarrhythmia compound. It blocks sodium channels in skeletal and cardiac muscle and cardiac HERG potassium channels in the open state but not in the closed state. Ajmaline administered intravenously prolongs the atrioventricular (AV) conduction times in the heart and has been used diagnostically to detect AV block and other cardiac abnormalities.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)