주요 문서
A7061
Sigma-Aldrich
5β-Androstane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide) disodium salt
동의어(들):
Etiocholane-3α,17α-diol-11-one-17β-carboxylic acid 3-(β-D-glucuronide)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C26H36O11Na2
CAS Number:
Molecular Weight:
570.54
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
형태
solid
약물 제어
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
[Na].CC12CCC(CC1CCC3C4CCC(O)(C(O)=O)C4(C)CC(=O)C23)OC5OC(C(O)C(O)C5O)C(O)=O
InChI
1S/C26H38O11.Na.H/c1-24-7-5-12(36-22-19(30)17(28)18(29)20(37-22)21(31)32)9-11(24)3-4-13-14-6-8-26(35,23(33)34)25(14,2)10-15(27)16(13)24;;/h11-14,16-20,22,28-30,35H,3-10H2,1-2H3,(H,31,32)(H,33,34);;
InChI key
KNMXCTWKUXBAPR-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable