주요 문서
A6876
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-D-valine
Sigma Grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H13NO3
CAS Number:
Molecular Weight:
159.18
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
Sigma Grade
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](NC(C)=O)C(O)=O
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)