주요 문서
A6171
Sigma-Aldrich
L-Asparaginamide hydrochloride
동의어(들):
L-Aspartic acid diamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H9N3O2 · HCl
CAS Number:
Molecular Weight:
167.59
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cl.N[C@@H](CC(N)=O)C(N)=O
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable