주요 문서
A5394
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-triphosphate (ATP) disodium salt hydrate
99-100%, crystalline
동의어(들):
ATP disodium hydrate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C10H14N5O13P3Na2 · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
551.14 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
분석
99-100%
형태
crystalline
solubility
H2O: 50 mg/mL
저장 온도
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.2Na.H2O/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,10-;;;/m1.../s1
InChI key
NTBQNWBHIXNPRU-MSQVLRTGSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)