주요 문서
A5273
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-picoline
동의어(들):
2-Amino-4-methylpyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
EC Number:
UNSPSC 코드:
12352204
저장 온도
2-8°C
픽토그램
Skull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
244.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
118 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)