주요 문서
A4928
Sigma-Aldrich
L-Aspartic acid bis-allyl ester p-toluenesulfonate salt
동의어(들):
L-Aspartic acid diallyl ester p-toluenesulfonate salt
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2OCOCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.C7H8O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
385.43
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CC(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
InChI
1S/C10H15NO4.C7H8O3S/c1-3-5-14-9(12)7-8(11)10(13)15-6-4-2;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h3-4,8H,1-2,5-7,11H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t8-;/m0./s1
InChI key
AOWMVHRLCZAUDM-QRPNPIFTSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)