주요 문서
A4778
Sigma-Aldrich
Adenylosuccinic acid sodium salt
~96% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H18N5O11P
CAS Number:
Molecular Weight:
463.29
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
~96% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na].OC1C(O)C(OC1COP(O)(O)=O)n2cnc3c(NC(CC(O)=O)C(O)=O)ncnc23
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)