문서
A4707
Sigma-Aldrich
AAL Toxin TB from Alternaria alternata
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352202
분석
~95%
형태
solid
저장 온도
2-8°C
기타 정보
A mixture of structural isomers TB1 and TB2.1
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges