주요 문서
A4641
Sigma-Aldrich
Acetic anhydride-d6
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(CD3CO)2O
CAS Number:
Molecular Weight:
108.13
Beilstein:
1910689
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
refractive index
n20/D 1.3875 (lit.)
bp
138-140 °C (lit.)
mp
-73 °C (lit.)
질량 이동
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H6O3/c1-3(5)7-4(2)6/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
WFDIJRYMOXRFFG-WFGJKAKNSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameSkull and crossbonesCorrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
120.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
49 °C - closed cup