주요 문서
A4511
Sigma-Aldrich
5(6)-Azidofluorescein diacetate
~95% (HPLC)
동의어(들):
Azido-FDA, Fluorescein 5(6)-azide diacetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H15N3O7
CAS Number:
Molecular Weight:
457.39
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
~95% (HPLC)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5ccc(cc45)N=[N+]=[N-])c1
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
A photolabelling reagent in membrane viscosity studies.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
A Rotman et al.
Biochemistry, 20(21), 5995-5999 (1981-10-13)
The intracellular viscosity changes that occur in washed human platelets as a result of activation by thrombin or ADP were studied by the use of a fluorescent probe. Results obtained showed a sharp and quick decrease of the intracellular viscosity