주요 문서
A3825
Sigma-Aldrich
N-Acetylneuraminic acid methyl ester
≥98%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H21NO9
CAS Number:
Molecular Weight:
323.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352201
PubChem Substance ID:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
생물학적 소스
synthetic
분석
≥98%
저장 온도
−20°C
SMILES string
O.COC(=O)C1(O)CC(O)C(NC(C)=O)C(O1)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C12H21NO9.H2O/c1-5(15)13-8-6(16)3-12(20,11(19)21-2)22-10(8)9(18)7(17)4-14;/h6-10,14,16-18,20H,3-4H2,1-2H3,(H,13,15);1H2
InChI key
UIUNVNKHJXXRLV-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Shoichi Nishitani et al.
ChemistryOpen, 7(7), 513-519 (2018-07-14)
The origin of the unusually high stability of the sialic acid (SA) and phenylboronic acid (PBA) complex was investigated by a combined nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy and density functional theory (DFT) study. SA is a glycan-terminating monosaccharide, and its