생물학적 소스
Porcine liver
제품 라인
BioReagent
분석
≥99% (GC)
형태
liquid
기술
cell culture | mammalian: suitable
색상
clear colorless to very faintly yellow
refractive index
n20/D 1.4872 (lit.)
bp
169-171 °C/0.15 mmHg (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
solubility
absolute ethanol: 10 mg/mL
density
0.922 g/mL at 25 °C (lit.)
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC(CCC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C20H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h6-7,9-10,12-13,15-16H,2-5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
InChI key
YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
생화학적/생리학적 작용
포장
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup