문서
A3503
Sigma-Aldrich
Ala-Ser
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H12N2O4
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
−20°C
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CO)C(O)=O