Amino Acid Sequence
Leu-Pro-Phe-Phe-Asp
생화학적/생리학적 작용
Inhibits amyloid formation in vitro and amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
Inhibits amyloid formation in vitro, prevents amyloid neurotoxicity in cell culture, reduces in vivo cerebral amyloid deposition and completely blocks amyloid fibrial formation in rat brain.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.