주요 문서
A2783
Sigma-Aldrich
4-(4-Dimethylaminophenylazo)aniline
동의어(들):
4-Amino-4′-dimethylaminoazobenzene, N,N-Dimethyl-4,4′-azodianiline, p,p′-DMPA-aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H16N4
CAS Number:
Molecular Weight:
240.30
Beilstein:
748253
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
mp
190-195 °C (dec.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(N)cc2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable