주요 문서
A2627
Sigma-Aldrich
Adenosine 5′-monophosphoramidate sodium salt
~95%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H14N6NaO6P
CAS Number:
Molecular Weight:
368.22
MDL number:
UNSPSC 코드:
41106305
PubChem Substance ID:
분석
~95%
양식
solid
저장 온도
−20°C
SMILES string
[Na+].Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(N)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C10H15N6O6P.Na/c11-8-5-9(14-2-13-8)16(3-15-5)10-7(18)6(17)4(22-10)1-21-23(12,19)20;/h2-4,6-7,10,17-18H,1H2,(H2,11,13,14)(H3,12,19,20);/q;+1/p-1/t4-,6-,7-,10-;/m1./s1
InChI key
ALRHXZAMLVPXPL-MCDZGGTQSA-M
생화학적/생리학적 작용
Intermediate for nucleotide synthesis
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)