주요 문서
A2417
Sigma-Aldrich
N-Acetylcadaverine hydrochloride
~95%
동의어(들):
N-(5-Aminopentyl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352204
분석
~95%
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)