주요 문서
A2352
Sigma-Aldrich
Acetylcholine Receptor α1, Fragment 129-145
Amino acids 129-145 of human, bovine, rat, and mouse sequence, ≥93% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C90H136N22O28S2
Molecular Weight:
2038.30
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥93% (HPLC)
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)