주요 문서
A2295
Sigma-Aldrich
Acivicin
동의어(들):
α-Amino-3-chloro-4,5-dihydro-5-isoxazoleacetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C5H7ClN2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
178.57
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
저장 온도
2-8°C
SMILES string
N[C@@H]([C@@H]1CC(Cl)=NO1)C(O)=O
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)