주요 문서
A2009
Sigma-Aldrich
4-Monomethoxytrityl chloride
동의어(들):
4-Methoxytriphenylchloromethane, 4-Methoxytrityl chloride, p-Anisylchlorodiphenylmethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H17ClO
CAS Number:
Molecular Weight:
308.80
Beilstein:
798425
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352103
형태
crystalline
색상
off-white to pink
저장 온도
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(Cl)(c2ccccc2)c3ccccc3
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable