주요 문서
A1840
Millipore
Ashby′s mannitol agar
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
애플리케이션
For the cultivation of Azotobacter that use mannitol as a source of carbon.
성분
Ingredients (g/L):
Mannitol, 20.00
Potasium phosphate dibasic, 0.20
Magnesium sulfate, 0.20
Sodium chloride, 0.20
Potassium sulfate, 0.10
Calcium carbonate, 5.00
Agar, 15.00
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)