분석
≥97% (HPLC)
형태
powder
색상
white
저장 온도
−20°C
SMILES string
CSCCC(NC(=O)C(CO)NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)C(N)CO)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(Cc2cnc[nH]2)C(=O)NC(Cc3ccccc3)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)NC(Cc4c[nH]c5ccccc45)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C59H78N16O16S/c1-92-21-19-42(70-58(91)47(30-77)75-56(89)43(71-50(83)38(60)29-76)23-33-13-15-36(78)16-14-33)54(87)69-41(17-18-48(79)80)53(86)74-46(25-35-27-63-31-67-35)57(90)72-44(22-32-8-3-2-4-9-32)55(88)68-40(12-7-20-64-59(61)62)52(85)73-45(51(84)66-28-49(81)82)24-34-26-65-39-11-6-5-10-37(34)39/h2-6,8-11,13-16,26-27,31,38,40-47,65,76-78H,7,12,17-25,28-30,60H2,1H3,(H,63,67)(H,66,84)(H,68,88)(H,69,87)(H,70,91)(H,71,83)(H,72,90)(H,73,85)(H,74,86)(H,75,89)(H,79,80)(H,81,82)(H4,61,62,64)
InChI key
DIBOMWBTHPDGOJ-UHFFFAOYSA-N
유전자 정보
human ... POMC(5443)
rat ... Pomc(24664)
Amino Acid Sequence
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable