solid
약물 제어
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
색상
white
solubility
0.1 M HCl: soluble
H2O: insoluble
ethanol: soluble
SMILES string
NC1=NCC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C9H10N2O/c10-9-11-6-8(12-9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6H2,(H2,10,11)
InChI key
SYAKTDIEAPMBAL-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기질
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
Storage Class Code
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges