주요 문서
A1505
Sigma-Aldrich
p-Amino-DL-phenylalanine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
H2NC6H4CH2CH(NH2)CO2H · xH2O
CAS Number:
Molecular Weight:
180.20
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
mp
255-258 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.NC(Cc1ccc(N)cc1)C(O)=O
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)