주요 문서
A1347
Sigma-Aldrich
7-Methoxycoumarin-4-acetyl-[Asn670,Leu671]-Amyloid β/A4 Precursor Protein 770 (667-676)-(2,4-dinitrophenyl)Lys-Arg-Arg Amide
≥96% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C87H129N27O28S
Molecular Weight:
2033.18
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥96% (HPLC)
양식
solid
저장 온도
−20°C
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)