주요 문서
A1085
Sigma-Aldrich
N-Acetyl-Tyr-Val-Ala-Glu-al
≥98% (TLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H34N4O8
CAS Number:
Molecular Weight:
506.55
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥98% (TLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H]C(=O)C(CC(O)=O)NC(=O)C(C)NC(=O)C(NC(=O)C(Cc1ccc(O)cc1)NC(C)=O)C(C)C
InChI
1S/C23H32N4O8/c1-12(2)20(23(35)24-13(3)21(33)26-16(11-28)10-19(31)32)27-22(34)18(25-14(4)29)9-15-5-7-17(30)8-6-15/h5-8,11-13,16,18,20,30H,9-10H2,1-4H3,(H,24,35)(H,25,29)(H,26,33)(H,27,34)(H,31,32)
InChI key
LPIARALSGDVZEP-UHFFFAOYSA-N
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)