주요 문서
A1082
Sigma-Aldrich
4′-Amino-5′-nitrobenzo-15-crown-5
≥97% (elemental analysis)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C14H20N2O7
CAS Number:
Molecular Weight:
328.32
Beilstein:
5298835
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (elemental analysis)
mp
148-151 °C (lit.)
SMILES string
Nc1cc2OCCOCCOCCOCCOc2cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C14H20N2O7/c15-11-9-13-14(10-12(11)16(17)18)23-8-6-21-4-2-19-1-3-20-5-7-22-13/h9-10H,1-8,15H2
InChI key
PSFJQUGCUJJHIS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
교체됨
제품 번호
설명
가격
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)