About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11N5O5
CAS Number:
Molecular Weight:
269.21
Beilstein:
4204828
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
저장 온도
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H]([C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H]1O)N2C=CC(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11N5O5/c10-13-12-6-7(17)4(3-15)19-8(6)14-2-1-5(16)11-9(14)18/h1-2,4,6-8,15,17H,3H2,(H,11,16,18)/t4-,6-,7-,8-/m1/s1
InChI key
MRUKYOQQKHNMFI-XVFCMESISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable