주요 문서
A0894
Sigma-Aldrich
5′-Amino-2′,5′-dideoxy-5-iodouridine
~96%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H12IN3O4
CAS Number:
Molecular Weight:
353.11
UNSPSC 코드:
12352204
분석
~96%
저장 온도
2-8°C
생화학적/생리학적 작용
Potent inhibitor of herpes simplex virus (HSV) in cell culture.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Y C Cheng et al.
Journal of virology, 15(5), 1284-1285 (1975-05-01)
5-Amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine, a nel thymidine analogue, is a potent inhibitor of herpes simplex virus type 1 replication. In contrast to most other nucleoside analogues which possess antiviral activity, 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine exhibits little, if any, cellular toxicity. Preliminary evidence suggests that 5-amino-2,5-dideoxy-5-iodouridine selectively