Key Documents
A0813
Sigma-Aldrich
Ala-Pro-Gly-Trp amide acetate salt
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C21H28N6O4
CAS Number:
Molecular Weight:
428.48
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.C[C@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)NCC(=O)N[C@@H](Cc2c[nH]c3ccccc23)C(N)=O
생화학적/생리학적 작용
Neurotransmitter peptide involved with snail reproduction
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
문서 라이브러리 방문
Minakata, H., et al.
Comparative Biochemistry and Physiology, 100C, 565-565 (1991)