문서
A0577
Sigma-Aldrich
Aluminum 1,8,15,22-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C56H32AlClN8O4
CAS Number:
Molecular Weight:
943.34
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
구성
Dye content, ~80%
SMILES string
Cl[Al]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7c(Oc8ccccc8)cccc37)c9cccc(Oc%10ccccc%10)c69)c%11cccc(Oc%12ccccc%12)c5%11)c%13cccc(Oc%14ccccc%14)c4%13
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable