문서
A0472
Sigma-Aldrich
Acetyl-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
≥95% (HPLC)
동의어(들):
E76
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C97H139N27O29S2
CAS Number:
Molecular Weight:
2211.44
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.32
분석
≥95% (HPLC)
형태
powder
분자량
~_2.2 kDa
solubility
methanol: soluble 10 mg/mL, clear, colorless
UniProt 수납 번호
저장 온도
−20°C
유전자 정보
rat ... Edn1(24323)
Amino Acid Sequence
Ac-Ala-Leu-Cys-Asp-Asp-Pro-Arg-Val-Asp-Arg-Trp-Tyr-Cys-Gln-Phe-Val-Glu-Gly-NH2 [Disulfide bridge: 3-13]
생화학적/생리학적 작용
Potent inhibitor of coagulation factor VIIIa
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable