주요 문서
A0205
Sigma-Aldrich
Ala-Arg-Pro-Ala-D-Lys amide trifluoroacetate salt
≥97% (HPLC)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C23H44N10O5
CAS Number:
Molecular Weight:
540.66
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
분석
≥97% (HPLC)
저장 온도
−20°C
SMILES string
CC(N)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)N1CCCC1C(=O)NC(C)C(=O)NC(CCCCN)C(N)=O
생화학적/생리학적 작용
A potent coronary vasodilator.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
T G Saldeen et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 23(1), 103-106 (1994-01-01)
Peptide 6A, a degradation of B beta chain of fibrinogen, is known to increase coronary and femoral blood flow. In this study, we examined the effects of peptide 32, an analogue of peptide 6A on coronary blood flow in anesthetized