Key Documents
A001
Sigma-Aldrich
7-(β-Chloroethyl)theophylline
동의어(들):
7-(2-Chloroethyl)-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C9H11ClN4O2
CAS Number:
Molecular Weight:
242.66
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352204
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCCl)c2C1=O