주요 문서
97596
Sigma-Aldrich
1,2,3-Octanetriol Isomer T (74888) 1 M solution
동의어(들):
1,2,3-Octanetriol solution, Additive Screening Solution 11/Kit-No 78374
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CCCCCC(O)C(O)CO
InChI
1S/C8H18O3/c1-2-3-4-5-7(10)8(11)6-9/h7-11H,2-6H2,1H3
InChI key
QSQGNBGEHSFMAA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)