주요 문서
95620
Sigma-Aldrich
p-Xylenolphthalein
for microscopy
동의어(들):
2′,5′,2″,5″-Tetramethylphenolphthalein
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C24H22O4
CAS Number:
Molecular Weight:
374.43
Beilstein:
346799
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352200
PubChem Substance ID:
Grade
for microscopy
양식
powder
SMILES string
Cc1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C)c(O)cc4C
InChI
1S/C24H22O4/c1-13-11-21(25)15(3)9-19(13)24(20-10-16(4)22(26)12-14(20)2)18-8-6-5-7-17(18)23(27)28-24/h5-12,25-26H,1-4H3
InChI key
PXCIPOXPHMTCIL-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
p-Xylenolphthalein is related to phenolphthalein which is used as a pH change indicator.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)