생물학적 소스
synthetic
분석
~95% (HPLC)
형태
liquid
품질
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
특이 활성도
~1500 U/mg
포함
DL-α-tocopherol as stabilizer
색상
yellow to very dark yellow
mp
57-58 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChI key
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
생화학적/생리학적 작용
기타 정보
주의사항
단위 정의
물리적 형태
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter